MT51302080
Mettler-Toledo Rainbow II buffer
pH 4.01/7.00/10.01
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51302080
Conditionnement
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/10.01
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Minimizes contamination risks
- Round and large opening of the sachets allows easier sensor insertion
- Calibration is made a quick and simple task
- Effortless sachet dispensing
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable