MT51302069
Mettler-Toledo technical buffer
pH 4.01, volume 30 x 20 mL , sachets
Synonyme(s) :
liquid pH 4.01 buffer
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51302069
Volume
30 x 20 mL , sachets
pH
4.01
Description générale
Caractéristiques et avantages
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable