KN8972453000
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Synonyme(s) :
897245-3000
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897245-3000
Paramètres
800 MHz frequency
L × courbure × concentricité
7 in. × 3.8 μm × 5 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.