KN8972000009
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 76 μm
Synonyme(s) :
897200-0009
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897200-0009
Paramètres
100 MHz frequency
L × courbure × concentricité
9 in. × 51 μm × 76 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.