Principaux documents
EP5825741005
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 250 mL flat, 175–250 mL, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
capacity 250 mL flat, 175–250 mL
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825741005 (Global)
Paramètres
3,112 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
145 mm
Diamètre
62 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket
Description générale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Caractéristiques et avantages
  • Compatible for 1 bottle 250 mL flat, 175–225/ 250 mL conical, for Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 round buckets, and Rotor S-4x750
  • Flat bottom shape adapter
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG