JKA5036
Maleimide-PEG5K
average MN 5,000, OH, cross-linking reagent thiol reactive
Synonyme(s) :
Maleimide-PEG-OH, MAL-PEG-OH, Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
Maleimide-PEG5K-OH, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable