Principaux documents
JKA3037
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Silane
Synonyme(s) :
mPEG-Silane, Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
mPEG5K-Silane, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Methoxy PEG Silane for glass or silica surface modification and deactivation.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2013 (2013)