Principaux documents
GF68401661
Polyethylene - Low Density
(LDPE), fiber, tex number 110, L 50 m, number of filaments 90
Synonyme(s) :
ET315710
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 684-016-61
Longueur
50 m
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable