Merck
AccueilProduitsScience des matériauxProduits électroniquesPolymères intelligents et de spécialité
Polymères intelligents et de spécialité
Chaîne en plastique formée d'un polymère de spécialité appelé polymère thermodurcissable utilisé dans les applications demandant une grande résistance structurale.
Les produits polymères de spécialité et intelligents sont adaptés aux procédés d'ingénierie exigeant des propriétés mécaniques exceptionnelles – rigidité, dureté, résistance à la traction et faible tendance au fluage. Ces polymères sont idéaux pour les applications structurales dans les engrenages, les pièces automobiles, le revêtement externe des dispositifs électroniques et les produits composites de grande résistance. Pour ces applications, explorez nos polymères thermodurcissables et thermoplastiques et filaments pour impression 3D. 
Polymères thermodurcissables
Nos polymères thermodurcissables peuvent être durcis irréversiblement en les traitant et en les moulant dans leur forme finale. Pour ces applications, nous vous proposons des : 
  • Résines aromatiques amides
  • Polymères de bisphénol A et résines de prépolymère époxy
  • Copolymères de formaldéhyde et d'époxy
  • Résines photodurcissables
Lire la suite
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Polymères thermoplastiques
Les polymères thermoplastiques ont d'autres propriétés inhabituelles, notamment une aptitude au traitement thermique permettant de les remodeler à haute température. Ils sont couramment utilisés dans le moulage par injection et l'extrusion. Les polymères thermoplastiques sont également employés pour renforcer les produits composites anisotropes qui fonctionnent comme des muscles artificiels, ou les actionneurs, qui peuvent se contracter, s'étendre ou pivoter de façon réversible sous l'effet de stimuli externes. Citons par exemple :
  • Les polyuréthanes et les précurseurs d'uréthane
  • Les cires et les huiles
  • Les résines thermoplastiques d'oxyde de polyphénylène
  • Les polysulfones
Filaments de polymères pour impression 3D
Nous fournissons une grande sélection de filaments de polymères pour impression 3D adaptés à vos applications de fabrication additive. Conçus pour tous les types de technologies d'impression 3D, nos polymères offrent une impression rapide, une obstruction minimale des buses et une faible tendance à la déformation, ce qui facilite la conception, le prototypage et la fabrication de vos produits finis.