Key Documents
GF36364743
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 50 m, filament diameter 0.1 microns
Synonyme(s) :
CU805100
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.96%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 363-647-43
Longueur
50 m
Diamètre
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm