The set of standard reference materials, NIST482, comprises six wires, each with a diameter of approximately 0.5 mm and a length of approximately 5 cm.
NIST482
Gold-copper wires for microprobe analysis
NIST® SRM® 482
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
wire
Conditionnement
pkg of set (6)
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
general analytical
Description générale
SRM 482_cert
SRM 482_SDS
Autres remarques
Gold (Au), Copper (Cu)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
What is the diameter of the Product NIST482?