Key Documents
GF95400727
Magnetic copper
wire, Cu99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, filament diameter 0.1 microns, length 10 m
Synonyme(s) :
CU805100
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.96%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 954-007-27
Longueur
10 m
Diamètre
0.1 μm , filament diameter
0.5 mm