Principaux documents
GF31954866
Rhodium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
RH000200
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141738
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 319-548-66
Résistivité
4.33 μΩ-cm, 20°C
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.025 mm
Point d'ébullition
3727 °C (lit.)
Pf
1966 °C (lit.)
Densité
12.41 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable