GF64447386
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.5 mm, L 20 m, colorless
Synonyme(s) :
ET311452
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 644-473-86
Longueur
20 m
Épaisseur
0.5 mm
Couleur
colorless
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable