GF74452316
Rhodium
wire reel, 0.05m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Rhodium, RH005120
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 744-523-16
Résistivité
4.33 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.05 m × 0.5
pb
3727 °C (lit.)
Pf
1966 °C (lit.)
Densité
12.41 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable