Principaux documents
GF15396419
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 1 m, condition shape-memory alloy
Synonyme(s) :
NI205040
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 153-964-19
Longueur
1 m
Diamètre
0.125 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable