Principaux documents
GF24053677
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 10 m, condition shape-memory alloy
Synonyme(s) :
NI205041
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 240-536-77
Longueur
10 m
Diamètre
0.125 mm