GF10954177
Tin oxide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
Synonyme(s) :
SN516010
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 109-541-77
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable