F6605
3-Fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
122-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
MXNBDFWNYRNIBH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable