DWKBLP0125P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1250 mL
Synonyme(s) :
BLP0125P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BLP0125P
Capacité
1250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages