Key Documents
D75807
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorothiophene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2Cl2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Densité
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Clé InChI
FGYBDASKYMSNCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup