D68800
1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
3,4-dichloronitrobenzène
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
crystals
pb
255-256 °C (lit.)
Pf
39-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
Clé InChI
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves