Principaux documents
D28000
Sigma-Aldrich
Diazald®
99%
Synonyme(s) :
N-Nitroso-N-méthyl-p-toluènesulfonamide, N-Nitroso-p-toluènesulfométhylamide, N-méthyl-N-(p-tolylsulfonyl)nitrosamide, N-méthyl-N-nitroso-p-toluènesulfonamide, p-Tolylsulfométhylnitrosamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2N(CH3)NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.24
Beilstein:
2214345
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
61-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Agent de nitrosilylation pour les complexes métalliques de transition, amines, et les carbanions, ainsi que comme précurseur du diazométhane.
Stockage et stabilité
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
Informations légales
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1233-1233 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 29-29 (1993)
Organometallics, 12, 1029-1029 (1993)
Journal of Chromatographic Science, 29, 8-8 (1991)
Lalit K Golani et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(17), 7856-7876 (2016-07-28)
Targeted antifolates with heteroatom replacements of the carbon vicinal to the phenyl ring in 1 by N (4), O (8), or S (9), or with N-substituted formyl (5), acetyl (6), or trifluoroacetyl (7) moieties, were synthesized and tested for selective