D181803
2,6-diméthylpyrazine
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
154 °C (lit.)
Pf
35-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cncc(C)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
HJFZAYHYIWGLNL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.