Principaux documents
D15405
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-2,6-dimercaptopyrimidine
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
5,6-Diamino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedithione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
powder
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1nc(S)nc(S)c1N
InChI
1S/C4H6N4S2/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
Clé InChI
IQGYCVKWCYGVBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable