Key Documents
D146404
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylanisole
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter