Key Documents
D142409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
β-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-Chloro-1-(dimethylamino)propane hydrochloride, N-(2-Chloropropyl)dimethylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHClCH2N(CH3)2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.07
Numéro Beilstein :
3670215
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
187-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CC(Cl)CN(C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Clé InChI
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves