M0267
(±)-Methadone hydrochloride
powder, ≥98%
Synonyme(s) :
6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Auteur
Novartis
Chaîne SMILES
Cl.CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
Clé InChI
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique