Key Documents
D137200
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxytoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
39-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(OC)c1C
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup