C116807
Cyclopropanecarbonyl chloride
98%
Synonyme(s) :
Cyclopropanecarboxylic acid chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
119 °C (lit.)
Densité
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)C1CC1
InChI
1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter