BLN00013
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
c1cc2[nH]ncc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-7-3-5-4-8-9-6(1)5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
WCXFPLXZZSWROM-UHFFFAOYSA-N