Principaux documents
708879
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
eCl@ss :
32151902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
202-206 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable