Key Documents
8.07516
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Pyromellitic dianhydride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Numéro de classement CE :
201-898-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
630 °C
Puissance
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
397-400 °C/1013 hPa
Pf
284-287 °C
Température de transition
flash point 380 °C
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H
Clé InChI
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride for synthesis. CAS 89-32-7, molar mass 218.12 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (estericification)≥ 97.0 %Melting range (lower value)≥ 284 °CMelting range (upper value)≤ 288 °CIdentity (IR)passes test
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
716.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
380 °C - closed cup