B78106
1-Bromopropane
99%
Synonyme(s) :
Propyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.3 (vs air)
Pression de vapeur
146 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
71 °C (lit.)
Pf
−110 °C (lit.)
Densité
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
It can be used as an alkylating reagent:
- For the functionalization of seleno-substituted imidazo[1,2-α]pyridine derivatives.
- For the synthesis of 1,4-dihydroxy-2-propoxy anthraquinone derivatives.
It can also be used as a reactant:
- For the synthesis of Berberine-benzimidazole derivatives.
- For the synthesis of alkyl aryl ketones via carbonylative Barbier-Negishi coupling with aryl iodides.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
76.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24.5 °C - closed cup