Principaux documents
156582
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methylpropane
99%
Synonyme(s) :
Isobutyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.02
Beilstein:
1730915
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
pb
90-92 °C (lit.)
Densité
1.26 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)CBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Isobutyl bromide has been used in a reaction with 1-ethylimidazole in a 140 °C oil bath to yield 97% 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Efficient synthesis of 1-alkyl (aralkyl)-3-methyl (ethyl) imidazolium halides: precursors for room-temperature ionic liquids
Dzyuba SV and Bartsch RA
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1)265-268, 265-268 (2001)