Principaux documents
B60401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-chlorobenzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.45
Numéro Beilstein :
1855303
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Densité
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter