242616
2-Bromoiodobenzene
99%
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.661 (lit.)
Point d'ébullition
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
9-10 °C (lit.)
Densité
2.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter