Key Documents
464821
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol
98%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CCH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D +45°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
108-111 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Application
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol may be used as a starting material in the multi-step synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate.
Propargylic alcohols are important starting materials for new classes of second generation 5-lipoxygenase inhibitors.
Used in a ruthenium-catalyzed polymerization providing helical polyacetylenes.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Improved large-scale synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate from (R)-3-butyn-2-ol.
Fu X, et al.
Organic Process Research & Development, 6(3), 308-310 (2002)
Bell, R.L. et al.
Lipid Mediators, 6, 529-529 (1993)
Ku, Y.-Y. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2733-2733 (1995)
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)