Principaux documents
95350
Sigma-Aldrich
meso-Tartaric acid monohydrate
≥97%
Synonyme(s) :
Mesotartaric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O6 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.10
Beilstein:
1725146
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39021705
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
powder or crystals
Impuretés
~10% water
Pf
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
Clé InChI
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
Application
Reactant invovled in stereoisomeric discrimination in DNA compaction
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable