Key Documents
93902
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine tert-butyl ester
≥99.0% (NT)
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.29
Numéro Beilstein :
2696011
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +25±1°, c = 2% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
141-144 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Clé InChI
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable