Key Documents
466468
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Point d'ébullition
194 °C (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)15-6)12-10(14)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
XCJLIYKAMLUDGN-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup