Principaux documents
936456
Sigma-Aldrich
Diisopropanolethanolamine
≥95%
Synonyme(s) :
1,1′-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)bis(propan-2-ol), 1,1′-[(2-Hydroxyethyl)imino]dipropan-2-ol, 1-[2-Hydroxyethyl(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Di-(2-hydroxypropyl)-ethanolamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
viscous liquid
Couleur
Colorless to Yellow
pb
152 °C
Densité
1.043 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCN(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C8H19NO3/c1-7(11)5-9(3-4-10)6-8(2)12/h7-8,10-12H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
HHKUQCFQGCCLGA-UHFFFAOYSA-N
Application
1,​1′-​[(2-​Hydroxyethyl)​imino]​bis-2-propanol is used in the synthesis of a hierarchically branched dendritic polymer possessing multiple dendrons on a dendrimer-like backbone
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
354.2 °F
Point d'éclair (°C)
179 °C
Synthesis of a Hierarchically Branched Dendritic Polymer Possessing Multiple Dendrons on a Dendrimer-like Backbone
Zou Wenkai, et al.
Macromolecules, 54, 8143- 8153 (2021)