Key Documents
233757
Sigma-Aldrich
1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
94%
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2N(CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
94%
Point d'ébullition
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
Pf
31.5-36 °C (lit.)
Densité
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
Clé InChI
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup