934372
MC-Val-Cit-PAB-PNP
≥95%
Synonyme(s) :
L-Ornithinamide, N-[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-[[[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]-
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)OCc2ccc(cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCCCCN3C(=O)C=CC3=O)C(C)C)CCCNC(=O)N
Clé InChI
HYSPJPGXSALJRR-DHIFEGFHSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable