Principaux documents
932663
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
BCP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.45
Beilstein:
306714
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Description
µe ≈ 5.5 x 10-6 cm2V-1s-1
Essai
≥99% (HPLC)
Perte
0.5% TGA, >240°C (weight loss)
Pf
279-283 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
277 nm
Fluorescence
λem 386 nm±10 nm in THF
Énergie orbitale
HOMO 6.4 eV 
LUMO 2.9 eV 
Chaîne SMILES 
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
Clé InChI
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Application
Use as Electron Transport / Hole Blocking Layer (ETL / HBL) in OLED and perovskite solar cells.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Improved color stability in white phosphorescent organic light-emitting diodes using charge confining structure without interlayer
Kim S H, et al.
Applied Physics Letters, 91, 123509-123509 (2007)
Enhanced photovoltage for inverted planar heterojunction perovskite solar cells
Luo, et al.
Science, 360, 1442-1446 (2018)
Efficient and Stable Perovskite Solar Cells Using Bathocuproine Bilateral-Modified Perovskite Layers
Chen, R. et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 24747-24755 (2021)