932671
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
Synonyme(s) :
BPhen
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Description
µe ≈ 3.0 x 10-4 cm2V-1s-1
Essai
≥99% (H-NMR)
Forme
powder
Perte
0.5% TGA, >240ºC (weight loss)
Pf
218-220 °C (lit.)
Solubilité
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
λmax
272 nm in THF
Fluorescence
λem 379 nm in THF
Énergie orbitale
HOMO 6.4 eV
LUMO 3.0 eV
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Clé InChI
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable