Principaux documents
92176
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
5-(Chloromethyl)pyrogallol trimethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Beilstein:
911181
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (AT)
Forme
crystals
Pf
60-63 °C
Solubilité
methanol: 0.1 g/mL, clear
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
Clé InChI
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges