921025
Palladium(II) acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd(acac)2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Pf
200-251 °C (dec.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clé InChI
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable