Key Documents
862231
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride, (1R,2S)-α-[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.69
Numéro Beilstein :
3630391
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D −34°, c = 4 in H2O
Pf
216-220 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Clé InChI
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Tianmin Shu et al.
Journal of forensic sciences, 64(5), 1482-1485 (2019-03-06)
Ephedrine (EPH) and pseudoephedrine (PSE) were studied by micro-Raman spectroscopy and UV resonance Raman spectroscopy excited at 785 and 360 nm, respectively. Raman bands at approximately 245 and 410 cm-1 for ephedrine have apparent differences from the same bands at