Principaux documents
802883
Sigma-Aldrich
Aldosterone-9,11,12,12-d4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
T1AM
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21D4H24O5
Poids moléculaire :
364.47
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1CC[C@@]2(C)C(CCC3[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O[C@@H]4O)C([2H])([2H])[C@@]54C3CC[C@@H]5C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h8,13-15,17-19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19?,20+,21-/m1/s1/i9D2,17D,18D
Clé InChI
QUQBHBRVKLEOEI-SYXUCPCUSA-N
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C